Learn More
Dibromure d'éthylviologène, TRC
Code produit 30369029
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30369029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369029 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9319755G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylviologen Dibromide
CAS 53721-12-3
Formule moléculaire C14 H18 N2 . 2Br
Quantité 5 g
Synonyme 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium Bromide, 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium Dibromide, 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium Dibromide, Diethylviologen Dibromide, Ethylviologen Bromide
Formule InChI InChI=1S/C14H18N2.2BrH/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES [Br-].[Br-].CC[n+]1ccc(cc1)c2cc[n+](CC)cc2
Nom IUPAC 1-éthyl-4-(1-éthylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium ;dibromide
Poids moléculaire (g/mol) 374.11
Poids de la formule 371.9837