Learn More
Sel de potassium d’acide éthylxanthique, +97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10568702 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10568702 25 g Flacon en verre 25g
10301591 100 g Flacon en verre 100g
10042933 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10568702 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410500250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 140-89-6 | C3H5KOS2 | 160.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-89-6
Formule moléculaire C3H5KOS2
Poids moléculaire (g/mol) 160.29
Numéro MDL MFCD00004931
Clé InChI JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium ethylxanthate, potassium ethyl xanthate, ethylxanthic acid potassium salt, potassium xanthogenate, potassium xanthate, potassium o-ethyl carbonodithioate, potassium ethyl xanthogenate, potassium ethylxanthogenate, potassium o-ethyl dithiocarbonate, z 3 pesticide
CID PubChem 2735045
Nom IUPAC potassium ; éthoxyméthanedithioate
SMILES [K+].CCOC([S-])=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylxanthic acid potassium salt
Point de fusion 209°C to 214°C
Couleur Jaune
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2OC(S)SK
Quantité 25 g
Merck Index 15, 7813
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 160.3
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylxanthic acid potassium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.