Learn More
Ethynyl Estradiol, MedChemExpress
Code produit 16458176
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458176 100 mg
16432066 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16458176 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0216
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Ethynyl Estradiol (17α-Ethynylestradiol;Ethynylestradiol) is an orally bio-active estrogen used in almost all modern formulations of combined oral contraceptive pills.
Ethynyl Estradiol (17α-Ethynylestradiol
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethynyl Estradiol
CAS 57-63-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H24O2
Quantité 100 mg
Synonyme 17α-Ethynylestradiol Ethynylestradiol
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (843.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=CC=C2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C#C)O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 296.4
Poids de la formule 296.4
Pourcentage de pureté 99.28%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death