Learn More
Éthynylbenzène, TRC
Code produit 30377593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377593 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377593 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE93215010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethynylbenzene
CAS 536-74-3
Formule moléculaire C8 H6
Quantité 10 g
Synonyme Ethynylbenzene, Benzene, ethynyl- (8CI, 9CI, ACI), Ethynylbenzene (ACI), 1-Ethynylbenzene, 1-Phenylethyne, Ethyne, phenyl-, NSC 4957, Phenylacetylene, Phenylethyne
Formule InChI InChI=1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
SMILES C#Cc1ccccc1
Nom IUPAC Éthynylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Poids de la formule 102.047