Learn More
Éthynylbenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethynylbenzene |
| CAS | 536-74-3 |
| Formule moléculaire | C8 H6 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Ethynylbenzene, Benzene, ethynyl- (8CI, 9CI, ACI), Ethynylbenzene (ACI), 1-Ethynylbenzene, 1-Phenylethyne, Ethyne, phenyl-, NSC 4957, Phenylacetylene, Phenylethyne |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H |
| SMILES | C#Cc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Éthynylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.13 |
| Poids de la formule | 102.047 |