Learn More
Ethynylboronic Acid MIDA Ester (>90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethynylboronic Acid MIDA Ester |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8BNO4/c1-3-8-9(2,4-6(10)12-8)5-7(11)13-8/h1H,4-5H2,2H3 |
| Poids de la formule | 181.0546 |