Learn More
Éthyltri-n-butyltine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349006 5 g 5g
11339006 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20178.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 994-89-8 | C14H28Sn | 315.088 g/mol
Used to prepare vinylstannanes and stannylisoxazoles. Ethynylation reagent for azaaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour préparer les vinylstannanes et les stannylisoxazoles. Réactif d’éthynylation pour azaaromatiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 994-89-8
Formule moléculaire C14H28Sn
Poids moléculaire (g/mol) 315.088
Numéro MDL MFCD00009420
Clé InChI YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributylstannylacetylene, ethynyltri-n-butyltin, ethynyltributylstannane, tributyl ethynyl stannane, stannane, tributylethynyl, tributylethynyl tin, ethynyltributyltin, tributylethynyltin, tributylstannylethyne, tributyl ethynyl tin
CID PubChem 621176
Nom IUPAC Tributyl(éthynyl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethynyltri-n-butyltin
Densité 1.08
Point d’ébullition 70°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair 73°C (163°F)
Formule linéaire HC≡C-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Indice de réfraction 1.477
Quantité 5 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 3537659
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 315.09
Pourcentage de pureté 96%