Learn More
Éthynyltriméthylsilane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethynyltrimethylsilane |
| CAS | 1066-54-2 |
| Formule moléculaire | C5H10Si |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Trimethylsilylacetylene, (Trimethylsilanyl)acetylene, (Trimethylsilyl)acetylene, (Trimethylsilyl)ethyne, 1-(Trimethylsilyl)acetylene, 1-Trimethylsilylethyne, 2,2-Dimethyl-2-sila-3-butyne, Acetylenyltrimethylsilane, Ethynyltrimethylsilane, Trimethylethynylsilane, Trimethylsilanylethyne |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)C#C |
| Nom IUPAC | éthynyl(triméthyl)silane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 98.22 |
| Poids de la formule | 98.0552 |