Learn More
Etidronic Acid Disodium Salt, TRC
Code produit 30137585
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137585 1 g 1g
30132489 5 g 5g
17970445 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137585 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9350001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7414-83-7
Formule moléculaire C2 H6 O7 P2 . 2 Na
Poids moléculaire (g/mol) 249.99
Synonyme Etidronate disodium, Disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate
Nom IUPAC disodium;hydroxy-[1-hydroxy-1-[hydroxy(oxido)phosphoryl]ethyl]phosphinate
SMILES [Na+].[Na+].CC(O)(P(=O)(O)[O-])P(=O)(O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Etidronate disodium
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C2H8O7P2.2Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
Poids de la formule 249.9384
Pourcentage de pureté >95%