Learn More
Chlorhydrate d'étiléfrine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Etilefrin, Hydrochloride |
| CAS | 534-87-2 |
| Formule moléculaire | C10 H15 N O2 . HCl |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-11-7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,10-13H,2,7H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNCC(O)c1cccc(O)c1 |
| Nom IUPAC | 3-[2-(etilamino)-1-hidroxi-etil]fenol;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 217.69 |
| Poids de la formule | 217.087 |