Learn More
Acide carboxylique étiroxate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Etiroxate Carboxylic Acid |
| CAS | 3414-34-4 |
| Formule moléculaire | C16H13I4NO4 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H13I4NO4/c1-16(21,15(23)24)6-7-2-11(19)14(12(20)3-7)25-8-4-9(17)13(22)10(18)5-8/h2-5,22H,6,21H2,1H3,(H,23,24) |
| SMILES | CC(N)(Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 790.9 |