Learn More
Etofibrate, MedChemExpress
Code produit p-200101819
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488298 10 mg
16463776 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16488298 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYA0127
MedChemExpress Etofibrate is the ethandiol-1,2 diester of the nicotinic and clofibric acids. Etofibrate has been shown to be a potent hypolipidemic agent in animal and human.
Etofibrate is the ethandiol-1,2 diester of the nicotinic and clofibric acids. Etofibrate has been shown to be a potent hypolipidemic agent in animal and human.
Spécification
Nom chimique ou matériau Etofibrate
CAS 31637-97-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H18ClNO5
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.88 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1)OCCOC(C(C)(OC2=CC=C(Cl)C=C2)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 363.79
Poids de la formule 363.79
Pourcentage de pureté 99.24%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism