Learn More
Étofibrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Etofibrate |
| CAS | 31637-97-5 |
| Formule moléculaire | C18H18ClNO5 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Nicotinic acid, 2-hydroxyethyl ester 2-(p-chlorophenoxy)-2-methylpropionate (ester) (8CI), Ethofibrate, Etofibrate, Lipo-Merz, Tricerol |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H18ClNO5/c1-18(2,25-15-7-5-14(19)6-8-15)17(22)24-11-10-23-16(21)13-4-3-9-20-12-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)OCCOC(=O)c2cccnc2 |
| Nom IUPAC | 2-[2-(4-chlorophénoxy)-2-méthylpropanoyl]oxyéthyl pyridine-3-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 363.79 |
| Poids de la formule | 363.0874 |