Learn More
Etomidate hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16488338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488338 10 mg
16478086 100 mg
16464227 50 mg
16431376 200 mg
16412016 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16488338 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0100A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Etomidate hydrochloride (R 16659 hydrochloride) is a potent GABAA receptor agonist. Etomidate hydrochlorideis a neurological drug and effective parenteral medication and has the potential for management of endogenous hypercortisolaemia.
Etomidate hydrochloride (R 16659 hydrochloride) is a potent GABAA receptor agonist. Etomidate hydrochlorideis a neurological drug and effective parenteral medication and has the potential for management of endogenous hypercortisolaemia.
Spécification
Nom chimique ou matériau Etomidate hydrochloride
CAS 53188-20-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H17ClN2O2
Quantité 10 mg
Synonyme R16659 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (356.19 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (178.09 mM)
SMILES O=C(C1=CN=CN1[C@@H](C2=CC=CC=C2)C)OCC.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 280.75
Poids de la formule 280.75
Pourcentage de pureté 98.24%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation