Få mere at vide
Etomidate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478338
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité
16478338 10 mg
16468086 100 mg
16454227 50 mg
16421376 200 mg
16402016 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16478338 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0100
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Etomidate (R 16659) is a potent GABAA receptor agonist. Etomidate is a neurological drug and effective parenteral medication and has the potential for management of endogenous hypercortisolaemia.
Etomidate (R 16659) is a potent GABAA receptor agonist. Etomidate is a neurological drug and effective parenteral medication and has the potential for management of endogenous hypercortisolaemia.
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Etomidate
CAS 33125-97-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H16N2O2
Quantité 10 mg
Synonyme R 16659
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (409.35 mM)
SMILES O=C(C1=CN=CN1[C@@H](C2=CC=CC=C2)C)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 244.29
Poids de la formule 244.29
Pourcentage de pureté 98.78%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.