Learn More
Etomidate, TRC
Code produit 30138455
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138455 10 mg 10mg
30135053 50 mg 50mg
17902605 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138455 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE93330010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33125-97-2
Formule moléculaire C14 H16 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.29
Synonyme 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-[(1R)-1-phenylethyl]-, ethyl ester, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, ethyl ester, (R)-, Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(α-methylbenzyl)-, ethyl ester, (R)-(+)-, (+)-Etomidate, Amidate, Amidate (pharmaceutical), D-Etomidate, Etomidate, Hypnomidate, Lipuro, Propiscin, R 16659, Radenarcon, d-Etomidate
Nom IUPAC ethyl 3-[(1R)-1-phenylethyl]imidazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)c1cncn1[C@H](C)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Etomidate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
Poids de la formule 244.1212
Pourcentage de pureté >95%