Learn More
Etomoxir, MedChemExpress
Code produit 16400538
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16400538 5 mg
16458068 10 mg
16443987 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16400538 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY50202
MedChemExpress Etomoxir ((R)-(+)-Etomoxir) is an irreversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferase 1a (CPT-1a), inhibits fatty acid oxidation (FAO) through CPT-1a and inhibits palmitate β-oxidation in human, rat and guinea pig.
Etomoxir ((R)-(+)-Etomoxir) is an irreversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferase 1a (CPT-1a), inhibits fatty acid oxidation (FAO) through CPT-1a and inhibits palmitate β-oxidation in human, rat and guinea pig.
Spécification
Nom chimique ou matériau Etomoxir
CAS 124083-20-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H23ClO4
Quantité 5 mg
Synonyme (R)-(+)-Etomoxir
Informations sur la solubilité DMSO : 140 mg/mL (428.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)[C@@]1(OC1)CCCCCCOC2=CC=C(C=C2)Cl
Poids moléculaire (g/mol) 326.82
Poids de la formule 326.82
Pourcentage de pureté 99.4%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism