Learn More
MedChemExpress Etoposide
Code produit 16411096
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16411096 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16411096 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY13629
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Etoposide (VP-16; VP-16-213) is an anti-cancer chemotherapy agent. Etoposide inhibits topoisomerase II, thus stopping DNA replication. Etoposide induces cell cycle arrest, apoptosis and autophagy.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Poids moléculaire 588.56 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 33419-42-0
Type de produit Natural Products
Pureté 98.0%
Solubilité DMSO : ≥ 39 mg/mL (66.26 mM)
Synonyme VP-16∣ VP-16-213
Cible Topoisomerase∣Autophagy∣Mitophagy∣Bacterial∣Apoptosis∣Antibiotic
Quantité 200 mg