Learn More
Étoposide, MP Biomedicals
Code produit 11496321 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496321 100 mg 100mg
11486321 25 mg -
11406331 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496321 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219391880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    255.15€ / 100mg
    Économisez 12.85€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 33419-42-0
Formule moléculaire C29H32O13
Poids moléculaire (g/mol) 588.56
Numéro MDL MFCD00869325,MFCD00869325
Clé InChI VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
Synonyme vjjpusntgommgy-nzlmilqcsa
CID PubChem 50936917
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]3CO[C@@H](C)O[C@H]3[C@H](O)[C@H]2O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Etoposide
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Nom IUPAC (10R,11R,15R,16S)-16-{[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-dihydroxy-2-methyl-hexahydro-2H-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy}-10-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one
Poids de la formule 588.6
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Etoposide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: etoposide