Spécification
| Nom chimique ou matériau | Etoricoxib |
| CAS | 202409-33-4 |
| Point de fusion | 134.0°C to 138.0°C |
| Formule moléculaire | C18H15ClN2O2S |
| Quantité | 1 g |
| Clé InChI | MNJVRJDLRVPLFE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=CC=C(C=N1)C1=NC=C(Cl)C=C1C1=CC=C(C=C1)S(C)(=O)=O |
| Nom IUPAC | 5-chloro-3-(4-méthanesulfonylphényl)-6’-méthyl-2,3’-bipyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 358.84 |
| Poids de la formule | 358.84 |
Sécurité et traitement
- Etoricoxib
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Etoricoxib