Learn More
Etoricoxib, MedChemExpress
Description
Etoricoxib (MK-0663) is a non steroidal anti-inflammatory agent, acting as a selective and orally active COX-2 inhibitor, with IC50s of 1.1 μM and 116 μM for COX-2 and COX-1 in human whole blood.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Etoricoxib |
| CAS | 202409-33-4 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H15ClN2O2S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | MK-0663 L-791456 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (278.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(C2=CC(Cl)=CN=C2C3=CC=C(C)N=C3)C=C1)(C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 358.84 |
| Afficher plus |