Learn More
Etoricoxib, TRC
Code produit 30010094
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010094 1 g 1g
18091940 100 mg 100mg
18001730 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010094 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9341001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202409-33-4
Formule moléculaire C18 H15 Cl N2 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 358.84
Synonyme Etoricoxib, 2,3'-Bipyridine, 5-chloro-6'-methyl-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-, 5-Chloro-6'-methyl-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2,3'-bipyridine, Algix, Arcoxia, Etobrix, Etocox, Etoricoxib, Etosaid, Etoxib, Etropain, Kingcox, MK 0663, MK 663, Nucoxia, Tauxib, Torcoxia
Nom IUPAC 5-chloro-2-(6-methylpyridin-3-yl)-3-(4-methylsulfonylphenyl)pyridine
SMILES Cc1ccc(cn1)c2ncc(Cl)cc2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Etoricoxib
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
Poids de la formule 358.0543
Pourcentage de pureté >95%