Learn More
Etretinate, MedChemExpress
Code produit 16494487
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494487 50 mg
16488618 10 mg
16418466 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16494487 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0797
MedChemExpress Etretinate(Ro 10-9359) is a second-generation retinoid that has the potential for severe psoriasis treatment.
Etretinate(Ro 10-9359) is a second-generation retinoid that has the potential for severe psoriasis treatment.
Spécification
Nom chimique ou matériau Etretinate
CAS 54350-48-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H30O3
Quantité 50 mg
Synonyme Ro 10-9359
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (70.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C=C(OC)C(C)=C1C
Poids moléculaire (g/mol) 354.48
Poids de la formule 354.48
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Forme physique Solid