Learn More
Etretinate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Etretinate |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H30O3/c1-8-26-23(24)14-17(3)11-9-10-16(2)12-13-21-18(4)15-22(25-7)20(6)19(21)5/h9-15H,8H2,1-7H3/b11-9+,13-12+,16-10+,17-14+ |
| Poids de la formule | 354.2195 |