Learn More
IKA™ Thermomètres à contact électronique ETS-D6
Code produit 10709853 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Thermomètre à contact électronique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
10709853 Thermomètre à contact électronique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10709853 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003378100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermocontact ETS
• Pour tout agitateur IKA à prise thermocontact selon DIN 12878 classe 2
• 3 modes de paramètrage:
• Consigne réglable
• Rappel des derniers paramètres de consigne
• Paramètres de consigne verrouillés
• Régulation PID avec affichage simultané température réelle/consigne
• Conditions d'utilisation 0 à 60°C/80% HR
• Thermocontact pHmètre ETS-D6
• Thermocontact pHmètre ETS-D6
• Affichage numérique simultané de la température réelle/consigne et pH, raccord électrode fiche BNC
• Inclus avec sonde acier inoxydable φ 3 x 270mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) 3 modes de fonctionnement brevetés dIKA
Hauteur (métrique) 98 mm
Modèle ETS-D6
Dimensions Grande taille
Température (métrique) –50°C à +450°C
Type Thermomètre à contact électronique
Largeur (métrique) 96 mm
Poids (métrique) 0,2 kg
Affichage LCD
Précision ±0,1 K
Tension 8 à 16 V