Learn More
IKA Capteur de température sans fil ETS-D7
Code produit 31910316 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température max. (impériale):
400 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température max. (impériale) Conditionnement
31910316 400 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31910316 Fournisseur IKA Code fournisseur 0025008370
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Capteur de température sans fil intelligent combinant mesures précises, flexibilité maximale et véritable indépendance pour les laboratoires modernes.
  • L’ETS-D7 redéfinit la mesure de température comme un capteur de température sans fil intelligent conçu pour répondre aux exigences des laboratoires modernes.
  • Allie mesures précises, flexibilité maximale et véritable indépendance pour des applications laboratoires avancées.
  • La communication sans fil permet une mesure fiable de la température moyenne et une transmission sans fil des valeurs vers des appareils compatibles IKA .
  • La connectivité USB-C alternative permet la communication filaire directe et le transfert de données.
  • L’écran tactile intégré haute résolution affiche les valeurs de température et de pH avec une résolution de deux décimales (0,01) pour une lisibilité précise et fiable directement au point de mesure.
  • Fonctionne comme un dispositif de mesure autonome entièrement opérationnel pour la mesure de la température et du pH.
  • L’interface BNC intégrée permet la connexion directe d’une électrode de pH sans nécessiter d’instrument de mesure supplémentaire.
  • Solution compacte tout-en-un adaptée à un large éventail d’applications en laboratoire.
  • L’affichage intelligemment contrôlé détecte automatiquement lorsqu’un utilisateur souhaite lire une valeur mesurée et ne s’active que lorsque nécessaire pour optimiser l’efficacité énergétique.
  • Une autonomie de batterie allant jusqu’à 100 heures permet le fonctionnement prolongé du laboratoire et la surveillance continue.
  • L’affichage peut également rester allumé en permanence pour les applications nécessitant une visibilité continue, réduisant intentionnellement l’autonomie lorsque nécessaire.
  • Compatible avec IKA les agitateurs magnétiques incluant RCT basic et RET basic, le contrôle EUROSTAR, et le logiciel de laboratoire LWS pour une intégration fluide dans les environnements de laboratoire.
  • La communication bidirectionnelle permet la synchronisation des valeurs fixes et, selon la combinaison du dispositif, un ajustement direct via le capteur.
  • Peut être utilisé comme second capteur de température indépendant pour améliorer encore la sécurité des procédés en laboratoire.
  • La compatibilité avec le logiciel LWS permet l’acquisition, le contrôle, la visualisation et la documentation centralisés des données de mesure.
  • Soutient les processus de laboratoire reproductibles et la gestion efficace des données numériques.
  • Les sondes de température échangeables offrent une flexibilité pour différentes applications de laboratoire et exigences de mesure.
  • La classe de protection IP54 assure un fonctionnement fiable dans des environnements laboratoires exigeants.
  • Une gestion intelligente de l’énergie et un concept de fonctionnement bien conçu font de l’ETS-D7 un modèle idéal pour un usage quotidien en laboratoire.
  • Compatible avec les appareils de la nouvelle série, y compris RET basic, le contrôle EUROSTAR et RCT basic, soit en filaire, soit sans fil avec USB WD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité PT1000 (DIN IEC 751 Classe A)
Dimensions (L x l x H) 40 x 52 x 385 mm
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Mesure de la température sans fil et mesure du pH
Type d’immersion Partiel
Matériau Acier inoxydable (304), Verre, Plastique
Résolution 0.01 K
Poids (métrique) 0.125 kg
Type de produit Sonde de température sans fil
Température max. (impériale) 400 °C
Température max. (métrique) 400°C
Température (impériale) min. -20 °C
Température min. (métrique) -20°C
Plage de températures (métrique) -20°C à +400°C
Calibrated Manuel
À utiliser avec (équipement) IKA RCT Basic, IKA RET Basic, contrôle Eurostar
Autonomie de la batterie 50 heures (Affichage allumé), 100 heures. (Affichage éteint)
Type de batterie 700 mAh Li-ion
Précision ±0,05 + Tolérance
Affichage Écran tactile
Couleur Bleu