Learn More
Cytiva Système de focalisation isoélectrique Ettan™ IPGphor™ 3
Code produit 30929054 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
115/220 VCA
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension
30929054 115/220 VCA
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30929054 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 11003364
En stock
Équipement entièrement intégré optimisé pour un débit, une vitesse, une reproductibilité et une capacité de charge protéique élevées.
Cet instrument est optimisé pour une manipulation aisée de CyDye™ protéines marquées et autres échantillons photosensibles et assure un contrôle de la température essentiel à la reproductibilité des expériences 2-D DIGE (électrophorèse sur gel différentiel). Un nombre quelconque de protocoles peut être stocké sur un PC connecté exécutant Ettan IPGphor 3 logiciels de contrôle et téléchargés instantanément sur l'instrument. Des fonctions de sécurité accrues garantissent des cycles haute tension en toute sécurité avec un contrôle total du démarrage/de l’arrêt à partir du PC.
Unité de focalisation isoélectrique
  • Un grand écran graphique alphanumérique peut accueillir jusqu'à quatre lignes de texte pour une programmation rapide et facile.
  • Base céramique en oxyde d’aluminium, couvercle en acrylique et fabrication en polycarbonate et platine sur titane
  • Jusqu’à dix protocoles (de neuf étapes chacun) peuvent être enregistrés, récupérés et facilement modifiés
  • Contrôle de la température à partir de 15° jusqu'à 31 °C
  • Faire fonctionner jusqu'à 12 bandes IPG (7, 11, 13, 18 ou 24 cm) simultanément
Logiciel de contrôle
  • Génération de rapports graphiques professionnels grâce à une interface utilisateur pour la programmation et la modification
  • Création, enregistrement et modification de protocoles, et mise en pause en cours d’exécution pour modification des protocoles en temps réel
  • Contrôle jusqu'à quatre Ettan IPGphor 3 unités IEF simultanément, chacune exécutant un ensemble différent de paramètres d'exécution
  • Surveillance à distance par navigateur Web de l’unité de contrôle PC
Unité de focalisation isoélectrique
  • Alimentation CC haute tension intégrée fournissant jusqu'à 10 kV
  • Protection de la lumière pendant l’exécution, compatibilité avec les protéines marquées CyDye et autres colorations sensibles à la lumière
  • Programmation depuis le panneau de commande ou dans Ettan IPGphor 3 logiciels de contrôle
  • Coupure automatique de la tension lorsque le couvercle de sécurité est ouvert
  • Les pièces résistantes aux produits chimiques offrent une stabilité
  • Nombre de gels : 1 à 12
  • Caractéristiques électriques requises : 1 000 V 50/60 Hz < 1,5 mA, < 12w
  • Tension d'alimentation : 115 V CA / 220 V CA
  • Humidité de fonctionnement : 0 à 0,7
  • Dimensions : 9,8 x 5,5 x 18,1 in (25 × 14 × 46 cm)
Logiciel de contrôle
  • Les fichiers journaux stockés des cycles précédents peuvent être ouverts et affichés, et des rapports d’état peuvent être générés accompagnés de rapports d’état d’exécution instantanés sur demande
  • Microsoft Les fichiers Excel et autres fichiers journaux peuvent être exportés.
  • Surveillance de la tension, de l’intensité et des volt-heures du cycle
  • Des rapports peuvent être créés, enregistrés, imprimés et exportés
Informations sur la commande
Le logiciel de contrôle Ettan IPGphor 3 est également disponible seul (voir réf. catalogue 45002625).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Application 2D DIGE
Type Système IEF
Comprend Unité de base, câble, logiciel de contrôle Ettan IPGphor 3 et CD didacticiel Ettan IPGphor 3
Température (impériale) en fonctionnement 59°F à 95°F
Température (métrique) en fonctionnement 15°C à 35°C
Poids (métrique) 6,8 kg
Alimentation électrique 115/220 VCA 50/60 Hz
Tension 115/220 VCA
Puissance <12 W
Fréquence 50/60 Hz