Learn More
Eugénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416897 500 g -
11406897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14332.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    117.65€ / 500g
    Économisez 12.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 97-53-0 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Étalon interne dans les dosages GC pour la présence de thymol dans les échantillons biologiques, l’eugénol est utilisé dans les cosmétiques, l’huile essentielle, la parfumerie et les arômes. Il est utilisé comme antiseptique et anesthésiant local. Il est associé à de l’oxyde de zinc pour former de l’eugénol à l’oxyde de zinc, qui est utilisé dans la restauration dentaire, en particulier pour le scellement des canaux radiculaires et la prosthodontie. Il s’agit également d’un agoniste antimicrobien antifongique du récepteur TRPV1. Il est également utilisé dans la production de stabilisants et d’antioxydants pour les plastiques et les caoutchoucs. De plus, il est utilisé dans la production de vanilline. Il sert d’ingrédient actif dans les gousses. En outre, il est utilisé comme appât pour insectes, intermédiaire chimique et dénaturant pour l’alcool.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, l’éther, aux huiles, à l’alcool, l’acide acétique glacial, le chloroforme et l’hydroxyde de sodium aqueux. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-53-0
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.20
Numéro MDL MFCD00008654
Clé InChI RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme eugenol, 4-allylguaiacol, 4-allyl-2-methoxyphenol, eugenic acid, allylguaiacol, caryophyllic acid, p-allylguaiacol, p-eugenol, 2-methoxy-4-allylphenol, engenol
CID PubChem 3314
ChEBI CHEBI:4917
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-prop-2-énylphénol
SMILES COC1=CC(CC=C)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Eugenol
Point de fusion -10°C
Densité 1.068
Point d’ébullition 252°C to 253°C
Point d’éclair 127°C (260°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.541
Quantité 500 g
Beilstein 1366759
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,3898
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether,oils,alcohol,glacial acetic acid,chloroform and aqueous sodium hydroxide. Immiscible with water.
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté 99%