Learn More
Eugénol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Eugenol |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3 |
| Poids de la formule | 164.0837 |