Learn More
Eumulgin 62 (Grade technique), TRC
Code produit 30138249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138249 100 g 100g
30008597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138249 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE525350100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68439-49-6
Synonyme Macrogol 20 Cetostearyl Ether, Alcohols, C16-18, ethoxylated, Cetomacrogol 1000, A 6, AT 11, Alfonic 1618-46, Alfonic 1618-60, Alfonic 1618-62, Alfonic 1618-78, Alfonic 1618-80, B 2050-01A, Berol 07, Brij 68, Brij CS 20, C16-18 alcohols, ethoxylated, C16-18 ethoxylated alcohols, C16-18 ethoxylated alcs;C16-18 fatty alcs., ethoxylated, CE 50, Cemulsol DB, Cetomacrogol, Cetomacrogol 1000BP, Cetostearyl alcohol ethoxylated, Cremophor A 25, Cresmer 1000, Disponil O 5, Disponil OC 5, Disponil TA 11, Disponil TA 14, Empilan KLA 6, Emuldac AS 11, Emuldac AS 25, Emuldac AS 80, Ethal 368, Ethal CSA 10, Ethal CSA 17, Ethal CSA 40/70, Ethoxylated C16-18 alcohol, Ethoxylated C16-18 alcs.;Ethoxylated C16-18 fatty alcohols, Ethoxylated alcohols, C16-18, Ethoxylated cetostearyl alcohol, Ethoxylated cetostearyl alcohols, Ethoxylated cetyl stearyl alcohol, Ethylan 68-30;Eumulgin 62, Findet 1618A18, Findet 1618A23, Genapol T 250P, Hetoxol CS 20, Hetoxol CS 25, Hetoxol CS 4, Imbentin 168S300, Incropol CS 20, KM 11, KM 20, Kolliphor CS 12, Kolliphor CS 20, Laffonics CM 100, Lipal 15CSA, Lipocol SC 10, Lipocol SC 4, Lubrol W1, Lutensol AT, Lutensol AT 100, Macol CSA, 10, Macol CSA 20, Macol CSA 40, Macrogol 20 cetostearyl ether, Macrogol 260 cetylstearyl ether, Macrogol cetostearyl ether, Marlipal 1618/10, Marlowet TA 6, Mergatil CS 33A, Mergital CS 15, Mergital CS 25, Mergital CS 50A, Mergital E 1471, Neonol P 1618-10, Neonol P 1618-11, Neonol P 1618-12, OTsS 21, Oxanol TsS 21;Pareth 11, Peregal O 15, Peregal O 30, Peregal O 5, Pingpingjia O 30, Plurafac A 38, Plurafac A 39, Plurafac LF 7000, Polyoxyl 20 cetostearyl Ether, Praewozell F 1618/5;Prevocell F 1618/5, Procol CS 20, RC 100, Rhenosin RC 100, Rhodasurf ISA 2, Rokanol OL 1, Rovol T 500, Siligen WL, Simulsol CS, Sinnovax NEVA;Sinnowax AO, Sinopol 1830, Siponic E 0, Slovasol 6811, Surfacare T 20, Surfonic L 68-20, Syntanol TsS, Teginacid C, Teric 16A, Ultrol CE 200, Ultrol CE 200F, Volpo CS;
Spécification
Nom chimique ou matériau Eumulgin 62
Quantité 100 g