Learn More
Eupatilin, MedChemExpress
Code produit 16474887
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474887 50 mg
16459098 10 mg
16451508 5 mg
16433906 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16474887 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0783
MedChemExpress Eupatilin, a lipophilic flavonoid isolated from Artemisia species, is a PPARα agonist, and possesses anti-apoptotic, anti-oxidative and anti-inflammatory activities.
Eupatilin, a lipophilic flavonoid isolated from Artemisia species, is a PPARα agonist, and possesses anti-apoptotic, anti-oxidative and anti-inflammatory activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Eupatilin
CAS 22368-21-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H16O7
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (96.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C13
Poids moléculaire (g/mol) 344.32
Poids de la formule 344.32
Pourcentage de pureté 98.07%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus