Learn More
Eupatilin, TRC
Code produit 30387367
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387367 50 mg
30379584 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30387367 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE93870050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22368-21-4
Formule moléculaire C18 H16 O7
Poids moléculaire (g/mol) 344.32
Synonyme 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxy-, Flavone, 5,7-dihydroxy-3',4',6-trimethoxy- (8CI), 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3',4',6-trimethoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-6,3',4'-trimethoxyflavone, Eupatilin, NSC 122413, Stillen
Nom IUPAC 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxychromen-4-one
SMILES COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(O)cc3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Eupatilin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-14(12)23-2)13-7-10(19)16-15(25-13)8-11(20)18(24-3)17(16)21/h4-8,20-21H,1-3H3
Poids de la formule 344.0896
Pourcentage de pureté >95%