Learn More
MULTIROIR Conteneur Euronorm ESD
Code produit 17236870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 320 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 170 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 270 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
800 x 600 x 420 mm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
17236870 400 x 300 x 320 mm 1 pièce
17226870 400 x 300 x 220 mm 1 pièce
17246870 600 x 400 x 120 mm 1 pièce
17256870 600 x 400 x 170 mm 1 pièce
17266870 600 x 400 x 220 mm 1 pièce
17276870 600 x 400 x 270 mm 1 pièce
17286870 600 x 400 x 320 mm 1 pièce
17296870 600 x 400 x 420 mm 1 pièce
17206880 800 x 600 x 420 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17236870 Fournisseur MULTIROIR Code fournisseur AESDEG43/32HG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.05€
    16.21€ / 1 pièces
    Économisez 10.84€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Nettoyage simplifié grâce à des murs internes lisses. Spécialement conçu pour le stockage et le transport de produits électroniques
  • Conteneur Euronorm ESD
  • Matériau : polypropylène 2 poignées ergonomiques intégrées
  • Nettoyage simplifié grâce à des murs internes lisses
  • Spécialement conçu pour le stockage et le transport de produits électroniques
Spécification
Type Boîte de stockage
Matériau Polypropylène
Couleur Gris
Forme Rectangulaires
Description BP4320 K
Dimensions (L x l x H) 400 x 300 x 320 mm