Learn More
Feuille d’europium, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO)
Code produit 11351228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
Conditionnement:
Mylar
Conditionnement:
25mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11351228 25 x 25 mm Mylar 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11351228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010174.FF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium foil
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) thick
CAS 7440-53-1
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar
Poids ≈3.3g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule moléculaire Eu
Numéro MDL MFCD00010992
Numéro UN UN3208
Synonyme europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Eu]
Nom IUPAC europium
Poids moléculaire (g/mol) 151.96
CID PubChem 23981
ChEBI CHEBI:32999
Pourcentage de pureté 99.9%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Europium foil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide pyrophorique Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P422-Stocker le contenu sous .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..