Learn More
Tige d’europium, dia. 9,52 mm (0,375 po), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mm
50 mm
Conditionnement:
10mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465300 10 mm 10mm
11455300 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11465300 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044545.HF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.56€
    392.65€ / 10mm
    Économisez 94.91€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-53-1 | Eu | 151.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnement dans de l’huile minérale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-53-1
Formule moléculaire Eu
Poids moléculaire (g/mol) 151.96
Numéro MDL MFCD00010992
Clé InChI OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
CID PubChem 23981
ChEBI CHEBI:32999
Nom IUPAC europium
SMILES [Eu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium rod
Couleur Gris-Argent
Note relative au nom ≈9.52 mm (0.375 in.) dia.
Quantité 10 mm
Odeur Odorless
Poids ≈0.37g/mm
Forme Baguette coulée
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3208
Pourcentage de pureté 99.9%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Europium rod
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide pyrophorique Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Europium