Description
- Un couple maximal de 100 Ncm à basse vitesse et un réglage linéaire à 60 Ncm à vitesse maximale garantissent des performances fiables et puissantes pour des applications avancées de mélange en laboratoire.
- La nouvelle génération d’agitateurs suspendus EUROSTAR allie design moderne, convivialité et performances fiables tout en nécessitant jusqu’à 23 % d’espace en moins par rapport aux modèles précédents, ce qui les rend adaptés à tout laboratoire.
- Les modèles de contrôle EUROSTAR intègrent des fonctionnalités avancées telles que la mesure intégrée de la température, la direction de rotation réversible (gauche/droite), le mode intervalle et un capteur de vibration intégré pour une flexibilité et un contrôle du procédé accrus.
- Le capteur de couple intégré offre un suivi de couple haute précision avec une précision de ±1 Ncm et calcule ainsi que affiche la viscosité en mPa directement sur l’écran pour un retour continu du procédé.
- Un réglage automatique de la vitesse dans la plage de 30 à 2000 tr/min garantit des résultats de mélange constants et fiables même lorsque la viscosité du milieu change.
- Le grand écran TFT affiche clairement tous les paramètres d’un coup d’œil pour un fonctionnement pratique et convivial.
- Le mandrin à libération rapide permet de changer les outils de mixage d’une seule main sans avoir besoin d’outils supplémentaires.
- La fonction de la clé de verrouillage empêche les modifications accidentelles des réglages pendant le fonctionnement pour améliorer la sécurité des procédés.
- Les circuits de sécurité intégrés permettent une coupure automatique en cas de blocage ou de surcharge afin de protéger à la fois l’utilisateur et l’équipement.
- La classe de protection IP 54 assure la résistance aux éclaboussures d’eau et à la vapeur pour une utilisation fiable dans des environnements de laboratoire exigeants.
- Le moteur sans balais offre un fonctionnement durable, propre et silencieux avec des besoins d’entretien réduits.
- Les modes de programme et l’affichage graphique offrent des options de contrôle avancées et des capacités de surveillance améliorées.
- Multiples options de connectivité, notamment USB RS232, Ethernet, sans fil, ainsi que Wi-Fi l’automatisation et l’intégration dans les flux de travail modernes de laboratoire.
- Compatible avec labworldsoft™ les logiciels de laboratoire pour l’intégration numérique des flux de travail et la documentation des processus.
Spécification
Spécification
| Vitesse | 0 à 2 000 tr/min |
| Capacité | 100 L |
| Affichage | Écran tactile résistif |
| Tension | 240 V |
| Dimensions (L x l x H) | 191 x 89 x 237 mm |
| Type de prise | UE |
| Certifications/Conformité | Classification Salle ISO blanche 7/8 |
| Taille du porte-échantillon | 10 mm |
| Matériau | Revêtement Alu Cast |
| Type du moteur | CC sans balais |
| Afficher plus |