Learn More
IKA™ Agitateurs à hélice EUROSTAR 100
GREENER_CHOICE
Code produit 13400577 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
EUROSTAR 100 Control
EUROSTAR 100 Numérique
Dimensions (L x l x H):
H x L x dia. : 248 x 86 x 208 mm
H x l x Diamètre : 267 x 86 x 230 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Dimensions (L x l x H) unitSize
13400577 EUROSTAR 100 Control H x l x Diamètre : 267 x 86 x 230 mm 1 pièce
13490567 EUROSTAR 100 Numérique H x L x dia. : 248 x 86 x 208 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13400577 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004028500
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce mélangeur de laboratoire puissant pour de nombreuses applications. L’agitateur vertical IKA™ EUROSTAR 100 Control ajuste la vitesse grâce à la technologie contrôlée par microprocesseur.
  • Équipé d’une interface RS 232 et USB pour contrôler et enregistrer tous les paramètres
  • L’affichage intégré des tendances de couple est fourni pour la mesure des changements de viscosité
  • Les circuits de sécurité installés assurent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge
  • La comparaison continue de la vitesse de l’axe à la vitesse désirée est maintenue et les variations sont ajustées automatiquement
  • Garantit une vitesse constante même quand la viscosité de l’échantillon change
  • Affichage TFT multilingue
  • Fonctions programmables
  • Mesure de température intégrée
  • Fonctionnement par intervalles
  • Fonction inverse
  • Fonction du minuteur
  • Circuit de sécurité réglable
  • Fonction verrouillée
  • Vitesse réglable à l’infini
  • Axes d’agitateur à pousser
  • Protection anti-surcharge
  • Fonctionnement en surcharge à court terme
  • Fonctionnement silencieux
  • Affichage des codes d’erreur
  • Capteur de température H 67.60 et support WH 11 WiCo inclus dans la livraison
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 30 à 1 300 tr/min
Capacité 100 L
Affichage TFT
Tension 230 V
Puissance 186 W
Dimensions (L x l x H) H x l x Diamètre : 267 x 86 x 230 mm
Hauteur (métrique) 267 mm
Largeur (métrique) 86 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 186 W
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique
Modèle EUROSTAR 100 Control
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Couple 100 Ncm
Viscosité 70 000 mPas