Learn More
IKA™ Agitateurs à hélice EUROSTAR 100
GREENER_CHOICE
Code produit 13490567 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
EUROSTAR 100 Control
EUROSTAR 100 Numérique
Dimensions (L x l x H):
H x L x dia. : 248 x 86 x 208 mm
H x l x Diamètre : 267 x 86 x 230 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Dimensions (L x l x H) unitSize
13490567 EUROSTAR 100 Numérique H x L x dia. : 248 x 86 x 208 mm 1 pièce
13400577 EUROSTAR 100 Control H x l x Diamètre : 267 x 86 x 230 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13490567 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004238100
Conservez vos échantillons au frais
Utilisez le code promo 27999
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce mélangeur de laboratoire puissant pour de nombreuses applications. L’agitateur vertical IKA™ EUROSTAR 100 Control ajuste la vitesse grâce à la technologie contrôlée par microprocesseur.
  • Équipé d’une interface RS 232 et USB pour contrôler et enregistrer tous les paramètres
  • L’affichage intégré des tendances de couple est fourni pour la mesure des changements de viscosité
  • Les circuits de sécurité installés assurent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge
  • La comparaison continue de la vitesse de l’axe à la vitesse désirée est maintenue et les variations sont ajustées automatiquement
  • Garantit une vitesse constante même quand la viscosité de l’échantillon change
  • Affichage TFT multilingue
  • Fonctions programmables
  • Mesure de température intégrée
  • Fonctionnement par intervalles
  • Fonction inverse
  • Fonction du minuteur
  • Circuit de sécurité réglable
  • Fonction verrouillée
  • Vitesse réglable à l’infini
  • Axes d’agitateur à pousser
  • Protection anti-surcharge
  • Fonctionnement en surcharge à court terme
  • Fonctionnement silencieux
  • Affichage des codes d’erreur
  • Capteur de température H 67.60 et support WH 11 WiCo inclus dans la livraison
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 30 à 1 300 tr/min
Capacité 100 L
Affichage LED à 7 segments
Tension 230 V
Puissance 186 w
Dimensions (L x l x H) H x L x dia. : 248 x 86 x 208 mm
Hauteur (métrique) 248 mm
Largeur (métrique) 86 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 186 W
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique
Modèle EUROSTAR 100 Numérique
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Couple 100 Ncm
Viscosité 70 000 mPas