Learn More
IKA EUROSTAR 100 Digital
Code produit 31910337 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
31910337 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31910337 Fournisseur IKA Code fournisseur 0020105157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2345.00€
    2156.76€ / 1 pièces
    Économisez 188.24€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La solution idéale pour des tâches simples de mélange jusqu’à 100 L (H2O) et des viscosités jusqu’à 70 000 mPas.
  • Un couple maximal de 100 Ncm à basse vitesse et un réglage linéaire à 60 Ncm à vitesse maximale garantissent des performances fiables et puissantes pour des applications de mélange en laboratoire exigeantes.
  • La nouvelle génération d’agitateurs suspendus EUROSTAR allie design moderne, convivialité et performances fiables tout en nécessitant jusqu’à 23 % d’espace en moins par rapport aux modèles précédents, ce qui les rend adaptés à tout laboratoire.
  • Une mesure innovante de la tendance du couple montre la tendance de viscosité de l’échantillon avec une précision de ±6 Ncm, affichée directement à l’écran pour fournir un retour d’information important pendant le processus de mélange.
  • Le réglage automatique de la vitesse dans la plage de 30 à 2000 tr/min garantit des résultats constants et fiables même si la viscosité du milieu change pendant le fonctionnement.
  • Un grand écran LCD affiche clairement tous les paramètres d’un coup d’œil pour un fonctionnement pratique et convivial.
  • Le mandrin à libération rapide permet de changer les outils de mixage d’une seule main sans avoir besoin d’outils supplémentaires.
  • La fonction de la clé de verrouillage empêche les modifications accidentelles des réglages pendant le fonctionnement pour améliorer la sécurité des procédés.
  • Les circuits de sécurité intégrés permettent une coupure automatique en cas de blocage ou de surcharge afin de protéger à la fois l’utilisateur et l’équipement.
  • La classe de protection IP 54 assure la résistance aux éclaboussures d’eau et à la vapeur pour une utilisation fiable dans des environnements de laboratoire exigeants.
  • Le moteur sans balais offre un fonctionnement durable, propre et silencieux avec des besoins d’entretien réduits.
  • USB et les interfaces RS232 assurent une connectivité pratique et l’intégration des flux de travail.
  • Compatible avec labworldsoft™ les logiciels de laboratoire pour l’intégration dans les flux de travail numériques et la documentation des procédés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 0 à 2 000 tr/min
Capacité 100 L
Affichage LCD
Tension 240 V
Dimensions (L x l x H) 191 x 89 x 237 mm
Type de prise UE
Certifications/Conformité Classification Salle ISO blanche 7/8
Taille du porte-échantillon 10 mm
Matériau Revêtement Alu Cast
Type du moteur CC sans balais
Type de protection IP 54
Couple 200 Ncm max.
Type Agitateur vertical
Viscosité 70000 mPas
Poids (métrique) 3.8 kg