Learn More
Beskrivning
- Un couple maximal de 40 Ncm à basse vitesse de 150 à 600 tr/min et un réglage linéaire à 20 Ncm à une vitesse maximale de 600 à 6000 tr/min garantissent des performances fiables et puissantes pour des applications de mélange en laboratoire exigeantes.
- La nouvelle génération d’agitateurs suspendus EUROSTAR allie design moderne, convivialité et performances fiables tout en nécessitant jusqu’à 23 % d’espace en moins par rapport aux modèles précédents, ce qui les rend adaptés à tout laboratoire.
- Le capteur de couple intégré offre un suivi de couple haute précision avec une précision de ±1 Ncm et calcule ainsi que affiche la viscosité en mPa directement sur l’écran pour un retour continu du procédé.
- Le réglage automatique de la vitesse dans la plage de 150 à 6000 tr/min garantit des résultats constants et fiables même si la viscosité du milieu change pendant le fonctionnement.
- La livraison comprend l’arbre d’agitation de précision R 6000 de 280 mm de longueur et une profondeur d’immersion maximale de 220 mm pour des applications d’agitation précises et efficaces.
- Le grand écran TFT affiche clairement tous les paramètres d’un coup d’œil pour un fonctionnement pratique et convivial.
- Le mandrin à libération rapide permet de changer les outils de mixage d’une seule main sans avoir besoin d’outils supplémentaires.
- La fonction de la clé de verrouillage empêche les modifications accidentelles des réglages pendant le fonctionnement pour améliorer la sécurité des procédés.
- Les circuits de sécurité intégrés permettent une coupure automatique en cas de blocage ou de surcharge afin de protéger à la fois l’utilisateur et l’équipement.
- La classe de protection IP 54 assure la résistance aux éclaboussures d’eau et à la vapeur pour une utilisation fiable dans des environnements de laboratoire exigeants.
- Le moteur sans balais offre un fonctionnement durable, propre et silencieux avec des besoins d’entretien réduits.
- Les fonctions de minuterie et de compteur intégrées supportent les expériences chronométrées et améliorent l’efficacité du flux de travail.
- USB et les interfaces RS232 assurent une connectivité pratique et l’intégration des flux de travail.
- Compatible avec labworldsoft™ les logiciels de laboratoire pour l’intégration dans les flux de travail numériques et la documentation des procédés.
Specifikationer
Specifikationer
| Vitesse | 150 à 6 000 tr/min |
| Capacité | 20 L |
| Affichage | Écran tactile résistif |
| Tension | 240 V |
| Dimensions (L x l x H) | 191 x 89 x 306 mm |
| Type de prise | UE |
| Matériau | Revêtement Alu Cast |
| Type du moteur | CC sans balais |
| Type de protection | IP 54 |
| Couple | 40 Ncm max. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?