Learn More
IKA EUROSTAR 20 High Speed Digital
Code produit 31910347 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
31910347 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31910347 Fournisseur IKA Code fournisseur 0020105160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2650.00€
    2438.32€ / 1 pièces
    Économisez 211.68€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur de laboratoire à grande vitesse et la solution idéale pour des tâches de mélange simples jusqu’à 20 L (H2O) et des viscosités jusqu’à 50 000 mPas.
  • Un couple maximal de 40 Ncm à basse vitesse de 150 à 600 tr/min et un réglage linéaire à 20 Ncm à une vitesse maximale de 600 à 6000 tr/min garantissent des performances fiables et puissantes pour des applications de mélange en laboratoire exigeantes.
  • La nouvelle génération d’agitateurs suspendus EUROSTAR combine conception moderne, convivialité et performances fiables tout en nécessitant jusqu’à 23 % d’espace en moins par rapport aux modèles précédents, ce qui les rend idéaux pour tout environnement de laboratoire.
  • Une mesure innovante de la tendance du couple montre la tendance de viscosité de l’échantillon avec une précision de ±6 Ncm, affichée directement à l’écran pour fournir un retour d’information important pendant le processus de mélange.
  • Le réglage automatique de la vitesse dans la plage de 150 à 6000 tr/min garantit des résultats constants et fiables même si la viscosité du milieu change pendant le fonctionnement.
  • La livraison comprend l’arbre d’agitation de précision R 6000 de 280 mm de longueur et une profondeur d’immersion maximale de 220 mm pour des applications d’agitation précises et efficaces.
  • Un grand écran LCD convivial affiche tous les paramètres d’un coup d’œil, tandis que le mandrin à dégagement rapide permet de changer les outils de mélange d’une seule main sans avoir besoin d’outils supplémentaires.
  • La fonction de verrouillage empêche les changements accidentels des réglages, assurant ainsi un fonctionnement sûr et ininterrompu pendant les expériences.
  • Les circuits de sécurité intégrés permettent une coupure automatique en cas de blocage ou de surcharge pour une sécurité accrue du laboratoire et une protection des équipements.
  • La classe de protection IP 54 offre une résistance aux éclaboussures d’eau et à la vapeur, garantissant une utilisation fiable dans des conditions laboratoires exigeantes.
  • Le moteur brushless offre un fonctionnement durable, propre et silencieux pour des performances durables et faciles à entretenir.
  • Les fonctions de minuterie et de compteur intégrées supportent les expériences chronométrées et améliorent l’efficacité des flux de travail dans les processus de laboratoire.
  • USB et les interfaces RS232 permettent une connectivité facile, tandis que la compatibilité avec labworldsoft™ les logiciels de laboratoire permet l’intégration dans les flux de travail numériques et la documentation des processus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 150 à 6 000 tr/min
Capacité 20 L
Affichage LCD
Tension 240 V
Dimensions (L x l x H) 191 x 89 x 306 mm
Type de prise UE
Matériau Revêtement Alu Cast
Type du moteur CC sans balais
Type de protection IP 54
Couple 40 Ncm max.
Type Agitateur vertical
Viscosité 10 000 mPas
Poids (métrique) 5.2 kg