Learn More
IKA™ Agitateur vertical EUROSTAR 400 Control
Code produit 15710728 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
0/6 à 2 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
15710728 0/6 à 2 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15710728 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004214100
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-01-2027
Agitateur vertical puissant pour fluides hautement visqueux et mélange intensif de grands volumes.
  • Affichage TFT multilingue
  • Fonctions programmables
  • Mesure de température intégrée
  • Fonctionnement par intervalles
  • Fonction du minuteur
  • Circuit de sécurité réglable
  • Fonction verrouillée
  • Vitesse réglable à l’infini
  • Axes d’agitateur à pousser
  • Protection anti-surcharge
  • Fonctionnement en surcharge à court terme
  • Boîtier fin
  • Fonctionnement silencieux
  • Affichage des codes d’erreur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 0/6 à 2 000 tr/min
Capacité 150 L
Affichage TFT : vitesse, température, couple, minuteur
Tension 100/115/230 V
Puissance 226 W
Dimensions (L x l x H) 114 x 320 x 268 mm
Alimentation électrique 230/115/100 V, 50/60 HZ, 226 W
Fréquence 50/60 Hz
Taille du porte-échantillon 3 à 16 mm
Matériau Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique
Modèle EUROSTAR 400 Control
Type du moteur CC sans balais
Couple 400 Ncm
Viscosité 100 000 mPas
Poids (métrique) 8,2 kg