Includes
IKA, EUROSTAR, 400, contrôle, agitateur vertical
Requires
IKA, EUROSTAR, 400, contrôle, agitateur vertical
- Il ajuste automatiquement la vitesse dans la plage de 6 à 2000 tr/min grâce à la technologie contrôlée par microprocesseur
- Les circuits de sécurité intégrés assurent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge.
- La comparaison continue de l’arbre à la vitesse désirée est effectuée et les variations sont ajustées automatiquement
- Ceci garantit une vitesse constante, même en cas de changements de viscosité de l’échantillon
- Affichage numérique de la vitesse
- Vitesse réglable à l’infini
- Axes d’agitateur à pousser
- Protection anti-surcharge
- Fonctionnement en surcharge à court terme
- Boîtier fin
- Fonctionnement silencieux
- Affichage des codes d’erreur
Informations sur la commande
IKA, EUROSTAR, 400, contrôle, agitateur vertical
Certifications
IKA, EUROSTAR, 400, contrôle, agitateur vertical
Compliance
IKA, EUROSTAR, 400, contrôle, agitateur vertical
Garantie
IKA, EUROSTAR, 400, contrôle, agitateur vertical
IKA, EUROSTAR, 400, contrôle, agitateur vertical
Spécification
Spécification
| Vitesse | 6 à 2 000 tr/min |
| Capacité | 150 L |
| Tension | 100/230 V |
| Puissance | 226 W |
| Dimensions (L x l x H) | 245 x 114 x 325 mm |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 40°C |
| Poids (métrique) | 8,4 kg |