Learn More
IKA Solution de support de plaques EUROSTAR 40d
Code produit 31941073 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
31941073 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31941073 Fournisseur IKA Code fournisseur 0010016587
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.00€
    1781.35€ / 1 pièces
    Économisez 158.65€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un couple maximal de 60 Ncm et un réglage linéaire à 40 Ncm à vitesse maximale garantissent des performances fiables et puissantes.
  • Allie design moderne, convivialité et performances fiables
  • Nécessite jusqu’à 23 % d’espace en moins par rapport aux modèles précédents, s’adaptant parfaitement à n’importe quel laboratoire
  • Adapté à des tâches simples de mélange jusqu’à 40 L (H2O) et des viscosités jusqu’à 30 000 mPa.s
  • Une mesure innovante de la tendance du couple montre la tendance de viscosité de l’échantillon avec une précision de ±6 Ncm
  • Affiche la tendance du couple directement à l’écran, fournissant un retour important sur le processus de mélange
  • Maintient la vitesse de brassage souhaitée de 30 à 2 000 tr/min, même avec des variations de la demande de couple ou de la viscosité du matériau
  • ISO La conformité en salle blanche de classe 7/8 permet une utilisation dans des environnements en salle blanche dans les laboratoires et industries pharmaceutiques, biotechnologiques, dispositifs médicaux, électronique et aérospatiale où le contrôle des particules est critique
  • Sécurité maximale et fiabilité
    • Convivial : un grand écran LCD affiche tous les paramètres en un coup d’œil
    • Quick Sense Keyless Chuck : permet de changer les outils de mixage d’une seule main, sans outils supplémentaires
    • Clé de verrouillage : Empêche les modifications accidentelles des réglages
    • Circuits de sécurité : arrêt automatique de sécurité contre l’obstruction de la spirale ou limite de couple spécifiée par l’utilisateur
    • Classe de protection IP 54 : Résistante aux éclaboussures et à la vapeur pour une utilisation fiable dans des environnements exigeants
    • Moteur sans balais : Durable, propre et silencieux en fonctionnement
  • Connectivité et documentation
    • USB et interfaces RS232
    • Compatible avec labworldsoft™ les logiciels de laboratoire pour l’intégration dans les flux de travail numériques et la documentation des processus
  • Caractéristiques
    • 23 % de taille plus petite que les modèles précédents
    • Mesure de la tendance du couple
    • Chuck sans clé Quick Sense Detection
    • Mode d’arrêt de sécurité : Lorsque le couple chute drastiquement en cas de casse d’un récipient
    • Classification Salle ISO blanche 7/8
    • IP 54
    • Fonction minuterie/compteur
    • Touche de verrouillage
    • Écran LCD
    • USB Interface
    • RS 232
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 30 à 2 000 tr/min
Capacité 40 L
Affichage LCD
Tension 100/240 V
Type de prise UE
Type Agitateur vertical