Learn More
IKA EUROSTAR 60 Control
Code produit 31910340 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
31910340 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31910340 Fournisseur IKA Code fournisseur 0020105158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2450.00€
    2250.62€ / 1 pièces
    Économisez 199.38€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur universel de laboratoire et solution adaptée pour des tâches de mélange avancées jusqu’à 60 L (H2O) et des viscosités jusqu’à 50 000 mPas.
  • Un couple maximal de 100 Ncm à basse vitesse et un réglage linéaire à 60 Ncm à vitesse maximale garantissent des performances fiables et puissantes pour des applications avancées de mélange en laboratoire.
  • La nouvelle génération d’agitateurs suspendus EUROSTAR allie design moderne, convivialité et performances fiables tout en nécessitant jusqu’à 23 % d’espace en moins par rapport aux modèles précédents, ce qui les rend adaptés à tout laboratoire.
  • Les modèles de contrôle EUROSTAR intègrent des fonctionnalités avancées telles que la mesure intégrée de la température, la direction de rotation réversible (gauche/droite), le mode intervalle et un capteur de vibration intégré pour une flexibilité et un contrôle du procédé accrus.
  • Le capteur de couple intégré offre un suivi de couple haute précision avec une précision de ±1 Ncm et calcule ainsi que affiche la viscosité en mPa directement sur l’écran pour un retour continu du procédé.
  • Un réglage automatique de la vitesse dans la plage de 30 à 2000 tr/min garantit des résultats de mélange constants et fiables même lorsque la viscosité du milieu change.
  • Le grand écran TFT affiche clairement tous les paramètres d’un coup d’œil pour un fonctionnement pratique et convivial.
  • Le mandrin à libération rapide permet de changer les outils de mixage d’une seule main sans avoir besoin d’outils supplémentaires.
  • La fonction de la clé de verrouillage empêche les modifications accidentelles des réglages pendant le fonctionnement pour améliorer la sécurité des procédés.
  • Les circuits de sécurité intégrés permettent une coupure automatique en cas de blocage ou de surcharge afin de protéger à la fois l’utilisateur et l’équipement.
  • La classe de protection IP 54 assure la résistance aux éclaboussures d’eau et à la vapeur pour une utilisation fiable dans des environnements de laboratoire exigeants.
  • Le moteur sans balais offre un fonctionnement durable, propre et silencieux avec des besoins d’entretien réduits.
  • Les modes de programme et l’affichage graphique offrent des options de contrôle avancées et des capacités de surveillance améliorées.
  • Multiples options de connectivité, notamment USB RS232, Ethernet, sans fil, ainsi que Wi-Fi l’automatisation et l’intégration dans les flux de travail modernes de laboratoire.
  • Compatible avec labworldsoft™ les logiciels de laboratoire pour l’intégration numérique des flux de travail et la documentation des processus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 0 à 2 000 tr/min
Capacité 60 L
Affichage Écran tactile résistif
Tension 240 V
Dimensions (L x l x H) 191 x 89 x 237 mm
Type de prise UE
Certifications/Conformité Classification Salle ISO blanche 7/8
Taille du porte-échantillon 10 mm
Matériau Revêtement Alu Cast
Type du moteur CC sans balais
Type de protection IP 54
Couple 100 Ncm max.
Type Agitateur vertical
Viscosité 50000 mPas
Poids (métrique) 3.8 kg