Includes
IKA, EUROSTAR, 60, control, pverhead, stirrer
Requires
IKA, EUROSTAR, 60, contrôle, agitateur vertical
- Équipé d’une interface RS 232 et USB pour contrôler et enregistrer tous les paramètres
- L’affichage intégré des tendances de couple est fourni pour la mesure des changements de viscosité
- Les circuits de sécurité installés assurent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge
- La comparaison continue de la vitesse de l’axe à la vitesse désirée est maintenue et les variations sont ajustées automatiquement
- Garantit une vitesse constante même quand la viscosité de l’échantillon change
- Affichage TFT multilingue
- Fonctions programmables
- Mesure de température intégrée
- Fonctionnement par intervalles
- Fonction du minuteur
- Circuit de sécurité réglable
- Fonction verrouillée
- Vitesse réglable à l’infini
- Axes d’agitateur à pousser
- Protection anti-surcharge
- Fonctionnement en surcharge à court terme
- Boîtier fin
- Fonctionnement silencieux
- Affichage des codes d’erreur
- Capteur de température H 67.60 et support WH 11 WiCo inclus dans la livraison
Informations sur la commande
IKA, EUROSTAR, 60, contrôle, agitateur vertical
Certifications
IKA, EUROSTAR, 60, contrôle, agitateur vertical
Compliance
IKA, EUROSTAR, 60, contrôle, agitateur vertical
Garantie
IKA, EUROSTAR, 60, contrôle, agitateur vertical
IKA, EUROSTAR, 60, contrôle, agitateur vertical
Spécification
Spécification
| Vitesse | 30 à 2 000 tr/min |
| Capacité | 40 L |
| Affichage | TFT |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 176 W |
| Hauteur (métrique) | 267 mm |
| Largeur (métrique) | 86 mm |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 176 W |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Type de prise | UE |
| Afficher plus |