Learn More
IKA Solution de moyeu EUROSTAR 60c
Code produit 31941082 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
31941082 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31941082 Fournisseur IKA Code fournisseur 0010016613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4590.00€
    4221.54€ / 1 pièces
    Économisez 368.46€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur universel de laboratoire pour des tâches avancées de mélange jusqu’à 60 L(H2O) et des viscosités jusqu’à 50 000 mPa.s.
  • Allie design moderne, convivialité et performances fiables
  • Nécessite jusqu’à 23 % d’espace en moins par rapport aux modèles précédents, s’adaptant parfaitement à n’importe quel laboratoire
  • Un couple maximal de 100 Ncm et un réglage linéaire à 60 Ncm à vitesse maximale garantissent des performances fiables et puissantes
  • Comprend une mesure de température intégrée, une direction de rotation réversible (gauche/droite), un mode intervalle et un capteur de vibration intégré
  • Le capteur de couple intégré offre une surveillance de couple haute précision avec ±une précision de 1 Ncm
  • Les données de mesure de couple peuvent être utilisées pour calculer la viscosité (mPa.s) en fonction des critères sélectionnés par l’utilisateur pour l’agitateur et le récipient, fournissant un retour important sur le processus de mélange. Maintient la vitesse de brassage souhaitée de 30 à 2 000 tr/min, même avec des variations de la demande de couple ou de la viscosité du matériau
  • ISO La conformité en salle blanche de classe 7/8 permet une utilisation dans des environnements en salle blanche dans les laboratoires et industries pharmaceutiques, biotechnologiques, dispositifs médicaux, électronique et aérospatiale où le contrôle des particules est critique
  • Maximum Safety et Fiabilité
    • Convivial : Un grand écran TFT affiche tous les paramètres en un coup d’œil
    • Quick Sense Keyless Chuck : permet de changer les outils de mixage d’une seule main, sans outils supplémentaires
    • Clé de verrouillage : Empêche les modifications accidentelles des réglages
    • Circuits de sécurité : arrêt automatique de sécurité contre l’obstruction de la spirale ou limite de couple spécifiée par l’utilisateur
    • Classe de protection IP 54 : Résistante aux éclaboussures et à la vapeur pour une utilisation fiable dans des environnements exigeants
    • Moteur sans balais : Durable, propre et silencieux en fonctionnement
  • Connectivité et documentation
    • Les modes de programme et l’affichage graphique offrent des options de contrôle avancées
    • Plus d’interfaces : USB RS232, Ethernet, sans fil et Wi-Fi connectivité offrent des possibilités accrues d’automatisation
    • Compatible avec labworldsoft™ les logiciels de laboratoire pour l’intégration dans les flux de travail numériques et la documentation des processus
  • Caractéristiques
    • Mesure de la viscosité (mPa.s)
    • Mesure ±de couple de haute précision 1 Ncm
    • Capteur de vibration
    • Lumière intégrée
    • Direction de rotation gauche/droite (mode intervalle)
    • Vitesse : Démarrage doux en 3 modes
    • Mode de mixage chaotique
    • Indication de la bague de verrouillage (mandrin)
    • Mesure de la température
    • Mode programme
    • Affichage des graphes
    • Affichage TFT
    • Connexion sans fil (WPAN), Ethernet et Wifi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 30 à 2 000 tr/min
Capacité 60 L
Affichage TFT
Tension 100/240 V
Type de prise UE
Type Agitateur vertical