Learn More
Thermo Scientific™ Étalon d’étalonnage Eutech™ 10,0 NTU pour TB1000
Code produit 11573755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
125 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
11573755 125 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11573755 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X344318
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Les turbidimètres CyberScan de la série TB1000 et leurs accessoires et étalons sont conçus pour répondre aux exigences strictes des scientifiques d’aujourd’hui.
L’étalon d’étalonnage Eutech™ 10,0 NTU est utilisé pour étalonner le turbidimètre Cyberscan TB1000. Les turbidimètres CyberScan de la série TB1000 et leurs accessoires et étalons sont conçus pour répondre aux exigences strictes des scientifiques d’aujourd’hui.
Caractéristiques :
  • Flacon de 125 ml
  • À utiliser avec : CyberScan TB1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Étalon
À utiliser avec (équipement) CyberScan TB 1000
Description Étalons 10,0 NTU
Volume (métrique) 125 mL