Learn More
Thermo Scientific™ Boîtier à bouchon à membrane assemblé Eutech™ pour sondes à OD
Code produit 11778096
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Sondes d’OD ECDO6HANDY, ECDO6HANDY3M, ECDO6HANDY3M DO Probe
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11778096 Sondes d’OD ECDO6HANDY, ECDO6HANDY3M, ECDO6HANDY3M DO Probe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11778096 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X241608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.60€
    59.31€ / 1 pièces
    Économisez 16.29€
    21% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Les appareils de mesure et sondes Eutech™ DO et leurs accessoires offrent des contrôles rapides et précis de l’oxygène dissous dans les laboratoires, les terrains et les écoles.
Le boîtier à bouchon à membrane assemblé Eutech™ est utilisé pour les sondes d’OD Eutech™. Les appareils de mesure et sondes Eutech™ DO et leurs accessoires offrent des contrôles rapides et précis de l’oxygène dissous dans les laboratoires, les terrains et les écoles.
Caractéristiques :
  • Utilisé avec les sondes : ECDO6HANDY, ECDO6HANDY3M
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Description Boîtier de bouchon à membrane pré-assemblé pour sondes à OD
    À utiliser avec (équipement) Sondes d’OD ECDO6HANDY, ECDO6HANDY3M, ECDO6HANDY3M DO Probe
    Type Boîtier à bouchon à membrane pré-assemblé