Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de compensation automatique de température Eutech™ (ATC) ECPHWPTEM03J
Code produit 12971688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
3 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Conditionnement
12971688 3 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12971688 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 01X021820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    118.00€ / 1 pièces
    Économisez 9.00€
    7% de réduction
Expédition estimée: 12-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Eutech™ offre une large gamme de sondes de température utilisées dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles.
Eutech™ offre une large gamme de sondes de température utilisées dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles. La sonde de compensation automatique de température (ATC) Eutech™ ECPHWPTEM03J est utilisée avec les pH-mètres de la série 600.
Caractéristiques :
  • Longueur du câble :3 mètres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description sonde ATC
À utiliser avec (équipement) Compteurs pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650 Eutech™
Type Sonde / électrode
Longueur (métrique) du câble 3 m